Key Documents
ENAH049F2106
Enamine
2-(7H-purin-6-ylsulfanyl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((7H-purin-6-yl)thio)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N4O2S.ClH/c12-4(13)1-14-7-5-6(9-2-8-5)10-3-11-7;/h2-3H,1H2,(H,12,13)(H,8,9,10,11);1H
Clé InChI
RABZVAIJSPRZEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688933
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688933