Principaux documents
ENAH049F20F1
Enamine
2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3.BrH/c14-11-6-7-13-15-12(9-16(13)8-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9H,14H2;1H
Clé InChI
QTZAWGCNQNFPDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666782
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666782