Principaux documents
ENAH049F2077
Enamine
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(hydroxymethyl)-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-15(5-4-12(16)10-17)6-8-19-9-7-15/h12,17H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
XBRXYYPSKXHTGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609017