Principaux documents
ENAH049F1F2F
Enamine
1-cyanospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyanospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c9-5-8(6(10)11)4-7(8)2-1-3-7/h1-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
PXIJMTGMNHOMET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747085
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747085