Principaux documents
ENAH049F1E92
Enamine
methyl 7,7,7-trifluoro-6-oxoheptanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7,7,7-trifluoro-6-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c1-14-7(13)5-3-2-4-6(12)8(9,10)11/h2-5H2,1H3
Clé InChI
RCVNOYFOKLEMRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345102