Principaux documents
ENAH049F1E60
Enamine
2-chloro-3-ethylpyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-ethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-6(7)9-4-3-8-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
JDBIYZFYKSYXPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312329