Principaux documents
ENAH049F1E55
Enamine
3-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1 310,40 €
1 G
1 679,60 €
2.5 G
3 292,90 €
5 G
4 872,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-307008-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1 310,40 €
1 G
1 679,60 €
2.5 G
3 292,90 €
5 G
4 872,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-307008-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8N2O3/c1-7-3(4(8)9)2-6-5(7)10/h3H,2H2,1H3,(H,6,10)(H,8,9)
Clé InChI
ZYYGFIXCFRITFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307008