Key Documents
ENAH049F1E41
Enamine
(2,4-dibromophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.01
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dibromophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO2S/c8-6-2-1-5(7(9)3-6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
ITSFGXWHATZZAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293258