Principaux documents
ENAH049F1DCC
Enamine
2-(oxan-3-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-244607-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-244607-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-3-ylethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c8-12(9,10)5-3-7-2-1-4-11-6-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
NVTPDZBZTJLKSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244607