ENAH049F1D25
Enamine
N4,N4-dimethylbenzene-1,2,4-triamine
Réf. du fournisseur: EN300-1073114-100MG
288,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1073114-100MG
288,60 €
Iupac Name
N~4~,N~4~-dimethyl-1,2,4-benzenetriamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
AEPYIICGYIUTCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114