Key Documents
ENAH049F1C94
Enamine
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.01
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-bromocyclohexyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14BrN.BrH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h1-6,9H2;1H
Clé InChI
BICXEKFQDDFPPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199137