Principaux documents
ENAH04258656
Enamine
2-[2-(aminooxy)ethoxy]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-(aminooxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C4H11NO3/c5-8-4-3-7-2-1-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
CMECGOAFIHUPBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588524