Principaux documents
ENAH0425837C
Enamine
[(2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl]methanamine
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1590220-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1590220-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
((2S,4R)-1-benzyl-4-methoxypyrrolidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-16-13-7-12(8-14)15(10-13)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-10,14H2,1H3/t12-,13+/m0/s1
Clé InChI
KCFCMCLIRLTYQM-QWHCGFSZSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590220