Principaux documents
ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Pf
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Melting Point
141-142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557