Principaux documents
ENAH04258076
Enamine
6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.19
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
Inchi Code
1S/C11H9FO/c12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11(10)13/h1-2,4,6-7H,3,5H2
Clé InChI
JJAKWNFBACEECQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663374
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663374