Principaux documents
ENAH04257B01
Enamine
2-(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)propanedial
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-benzyl-1H-pyrazol-4-yl)malonaldehyde
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c16-9-13(10-17)12-6-14-15(8-12)7-11-4-2-1-3-5-11/h1-6,8-10,13H,7H2
Clé InChI
NTYXJBRJUXNGAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663107