ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1662486-100MG
312,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1662486-100MG
312,00 €
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
Clé InChI
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486