ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Réf. du fournisseur: EN300-1662327-50MG
301,60 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1662327-50MG
301,60 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
Clé InChI
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327