Principaux documents
ENAH04257A16
Enamine
2-chloro-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]pyridine
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1659483-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1659483-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c13-12-5-4-11(10-14-12)16-9-3-8-15-6-1-2-7-15/h4-5,10H,1-3,6-9H2
Clé InChI
KAMUKHGRNLMNRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483