ENAH04257968
Enamine
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1655735-100MG
423,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1655735-100MG
423,80 €
Iupac Name
1-amino-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-5-2-3-7(8,4-5)6(9)10;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
KQKRBMOHVMJGCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655735