Principaux documents
ENAH0425785F
Enamine
4-methylidene-1,2-oxazolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyleneisoxazolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c1-4-2-5-6-3-4;/h5H,1-3H2;1H
Clé InChI
BSBVZYJBACLMRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654186
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654186