Principaux documents
ENAH04252E75
Enamine
2-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
10 G
5 898,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1634962-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
10 G
5 898,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1634962-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-10/h1,3,5,10H,2,4H2
Clé InChI
NYLUXSDVCLRAGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634962