Principaux documents
ENAH04250F44
Enamine
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
5 G
3 068,80 €
10 G
4 530,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-1627796-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
5 G
3 068,80 €
10 G
4 530,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1627796-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
NFWXGRDGHVCRAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796