Principaux documents
ENAH0424F67F
Enamine
tert-butyl 3-hydroxy-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-8(13)5-11(15)6-12(7-11)9(14)16-10(2,3)4/h15H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
MBRMXIXLBIZMPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1622914
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1622914