Principaux documents
ENAH0424C3C0
Enamine
2-cycloheptyl-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.35
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cycloheptyl-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H22O3/c1-19-14-10-8-13(9-11-14)15(16(17)18)12-6-4-2-3-5-7-12/h8-12,15H,2-7H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
DQXVRUJNOVSSRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608994
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608994