Principaux documents
ENAH0424C2DB
Enamine
2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3H2
Clé InChI
SHKJOZJRCTYYNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609124