Principaux documents
ENAH0424BCC0
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1440129-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1440129-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopiperidin-3-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O3/c1-14(2,3)19-13(18)16-8-6-10(9-16)11-5-4-7-15-12(11)17/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
QBWBDKLNMNWYSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440129