Principaux documents
ENAH0424BCAC
Enamine
2-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.69
Numéro MDL:
Pf
265-267
Iupac Name
2-phenylproline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c13-10(14)11(7-4-8-12-11)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,12H,4,7-8H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
OIZCYHJDEULXGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440099
Melting Point
265-267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440099