Principaux documents
ENAH0424BC9B
Enamine
1,1,1-trifluoropropan-2-yl chloroformate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.52
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoropropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C4H4ClF3O2/c1-2(4(6,7)8)10-3(5)9/h2H,1H3
Clé InChI
KBGUMWDAVOODOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440071