Principaux documents
ENAH0424BC6D
Enamine
1-bromo-4-{2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy}benzene
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-1608371-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1608371-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C13H19BrO4/c1-15-6-7-16-8-9-17-10-11-18-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11H2,1H3
Clé InChI
XYMRNKPBIQIHHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608371
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608371