Key Documents
ENAH0424BB46
Enamine
6,8-difluoro-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Iupac Name
6,8-difluoro-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H15F2N/c1-14(2)4-3-12-10(7-14)9-5-8(15)6-11(16)13(9)17-12/h5-6,17H,3-4,7H2,1-2H3
Clé InChI
BAWCYRANRYICAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425871