Principaux documents
ENAH0424BB42
Enamine
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecan-4-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-oxa-9-azaspiro[5.5]undecan-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8-1-6-12-9(7-8)2-4-10-5-3-9;/h10H,1-7H2;1H
Clé InChI
HYULQUUPYZQFEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425859
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425859