Principaux documents
ENAH0424BAC6
Enamine
2,5-dibromo-N,N-dimethylthiophene-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-N,N-dimethylthiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H7Br2NOS/c1-10(2)7(11)4-3-5(8)12-6(4)9/h3H,1-2H3
Clé InChI
KJWLETMBIYLAAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448707
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448707