Principaux documents
ENAH0424B66D
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridine-5-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.68
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNOS/c9-8(11)10-3-1-7-6(5-10)2-4-12-7/h2,4H,1,3,5H2
Clé InChI
UTDHMKWKFDMNKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244002
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1244002