ENAH0424B0C7
Enamine
3-propylbenzene-1-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-286345-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-286345-100MG
391,30 €
Iupac Name
3-propylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-8)13(10,11)12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
Clé InChI
XJMCHQIUSIZYNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286345