Accéder au contenu
See announcements regarding special shipping instructions for 2025 January and Lunar New Year.
Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
ENAH0424AF37
Enamine
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(pyridin-3-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9-4-8(5-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8-9H,4-5,10H2
Clé InChI
IALRMXWFKHKPEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255094