Principaux documents
ENAH0424ACAD
Enamine
6-ethylpyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-2-5-3-6(7(10)11)9-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AKADLSCYNBUGJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155397
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155397