Principaux documents
ENAH03BC9D0B
Enamine
(3,3-dimethyloxolan-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,3-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(2)3-4-9-6(7)5-8/h6H,3-5,8H2,1-2H3
Clé InChI
KYXXIUMAYDSTNC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479051
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1479051