Principaux documents
ENAH03BC6A73
Enamine
spiro[3.4]octan-5-amine
100 MG
378,30 €
50 MG
391,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
10 G
4 713,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1461647-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
378,30 €
50 MG
391,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
10 G
4 713,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1461647-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
spiro[3.4]oct-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H15N/c9-7-3-1-4-8(7)5-2-6-8/h7H,1-6,9H2
Clé InChI
AFVGEZKLIAMPGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461647
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1461647