Principaux documents
ENAH03BC1640
Enamine
azetidin-3-yl N-methylcarbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.61
Numéro MDL:
Iupac Name
azetidin-3-yl methylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.ClH/c1-6-5(8)9-4-2-7-3-4;/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,6,8);1H
Clé InChI
ZUIWRPYQXZEDEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172