Principaux documents
ENAH03BC0B61
Enamine
2-amino-4-(ethanesulfonyl)butanamide
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-1299151-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1299151-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-(ethylsulfonyl)butanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O3S/c1-2-12(10,11)4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
IZYQWNFVIJDHID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151