Principaux documents
ENAH03BBC379
Enamine
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1288261-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1288261-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C10H12S/c11-7-8-2-1-3-10(6-8)9-4-5-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7H2
Clé InChI
BYJZLNWOTVKQRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261