Principaux documents
ENAH03BB4EAA
Enamine
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
100 MG
67,60 €
250 MG
96,20 €
500 MG
172,90 €
1 G
262,60 €
2.5 G
517,40 €
5 G
764,40 €
10 G
1 134,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-1272459-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
67,60 €
250 MG
96,20 €
500 MG
172,90 €
1 G
262,60 €
2.5 G
517,40 €
5 G
764,40 €
10 G
1 134,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1272459-100MG
67,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2R)-2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-4(6-3-7)5(8)9-2/h4H,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
ZYILYULSVKLHKZ-SCSAIBSYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272459