Key Documents
ENAH03BB42A7
Enamine
6-aminobicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.67
Numéro MDL:
Iupac Name
6-aminobicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c9-7-3-4-1-5(8(10)11)2-6(4)7;/h4-7H,1-3,9H2,(H2,10,11);1H
Clé InChI
UCURMLXAXOEHGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268016