Principaux documents
ENAH03BB41EE
Enamine
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1267701-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-cyclopropyl-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2S/c1-5-6(2)15-11-8(5)9(12)13-10(14-11)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AAJJENAIGDMOBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267701