Principaux documents
ENAH03BB3FFC
Enamine
methyl 6-(aminomethyl)-1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-14-10(13)8-4-7(5-11)12-2-3-15-6-9(8)12/h4H,2-3,5-6,11H2,1H3
Clé InChI
DIXJQWXWKIXFBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268649
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268649