Principaux documents
ENAH03BB355A
Enamine
methyl 2-(3-aminooxetan-3-yl)acetate
100 MG
192,40 €
250 MG
274,30 €
500 MG
432,90 €
1 G
555,10 €
2.5 G
951,60 €
5 G
1 610,70 €
10 G
2 930,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-325717-100MG
192,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
192,40 €
250 MG
274,30 €
500 MG
432,90 €
1 G
555,10 €
2.5 G
951,60 €
5 G
1 610,70 €
10 G
2 930,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-325717-100MG
192,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (3-amino-3-oxetanyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-9-5(8)2-6(7)3-10-4-6/h2-4,7H2,1H3
Clé InChI
RYJCNSXLGUROLB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325717