Principaux documents
ENAH03BB34E4
Enamine
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-291418-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.99
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-291418-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-5-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2O2S/c8-6-1-5(2-7(9)3-6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
DTWYDCMDRNHRAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-291418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-291418