Principaux documents
ENAH03A1E4C3
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Pf
109-110
Iupac Name
tert-butyl (2E)-3-(4-formylphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16O3/c1-14(2,3)17-13(16)9-8-11-4-6-12(10-15)7-5-11/h4-10H,1-3H3/b9-8+
Clé InChI
OFMQCKGSKVARCL-CMDGGOBGSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844856
Melting Point
109-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844856