Principaux documents
ENAH03A1C974
Enamine
(2E)-3-{2-[N-(2-fluorophenyl)acetamido]-1,3-thiazol-4-yl}prop-2-enoic acid
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-832964-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Poids moléculaire :
306.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-832964-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-[2-(acetyl-2-fluoroanilino)-1,3-thiazol-4-yl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FN2O3S/c1-9(18)17(12-5-3-2-4-11(12)15)14-16-10(8-21-14)6-7-13(19)20/h2-8H,1H3,(H,19,20)/b7-6+
Clé InChI
FHDDGPTUSASJCA-VOTSOKGWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832964